GF86879525
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinónimos:
PT025140
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 868-795-25
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)