Documentos clave
GF83148217
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100mm rod, 12.7mm diameter, as drawn
Sinónimos:
FE227920
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 831-482-17
L × diám.
100 mm × 12.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)