MilliporeSigma
GF76967869
Niobium
washer, size m3, outside diameter 6.64 - 7.00mm, length 50 pcs
Sinónimos:
NB00WA03, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nb
Número de CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
31161807
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
envase
pkg of 50
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 769-678-69
resistividad
13-16 μΩ-cm, 20°C
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
densidad
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)