Documentos clave
GF76403381
Antimonial lead alloy, Pb95Sb5
powder, 250micron max. particle size, 150micron min. particle size, 200g
Sinónimos:
PB126010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 764-033-81
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
250 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)