GF76266423
Titanium
wire reel, 0.5m, diameter 1.0mm, annealed, 99.6+%
Sinónimos:
Titanium, TI005130
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.6%
Formulario
wire
temp. de autoignición
860 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 762-664-23
resistividad
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
0.5 m × 1.0 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
densidad
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)