GF75346678
Gold
insulated wire, 0.5m, conductor diameter 0.075mm, insulation thickness 0.012mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99%
Sinónimos:
Gold, AU005810
About This Item
Ensayo
99.99%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 753-466-78
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × diám. × grosor
0.5 m × 0.075 mm × 0.012 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)