GF69956218
Silver
wire reel, 50m, diameter 0.35mm, annealed, 99.99%
Sinónimos:
Silver, AG005145
About This Item
Ensayo
99.99%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 699-562-18
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
50 m × 0.35 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)