Documentos clave
GF66830597
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 200 mm, yellow
Sinónimos:
OX307929
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 668-305-97
L
200 mm
diam.
25 mm
color
yellow
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)