GF64902696
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
AM303100
About This Item
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 649-026-96
size
150 × 150 mm
thickness
10 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)