Documentos clave
GF64302487
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
10m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
Sinónimos:
FE205811
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descripción
2 micron polyesterimide insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 643-024-87
Longitud
10 m
conductor diám.
0.025 mm
aislamiento grosor
0.002 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)