Documentos clave
GF63284924
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
200g lump, 3mm max. lump size
Sinónimos:
W 276100
Seleccione un Tamaño
1 EA
$319.00
$319.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$319.00
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
$319.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 632-849-24
weight
200 g
max. lump size
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)