Documentos clave
GF57217989
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinónimos:
MO010270
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 572-179-89
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)