Documentos clave
GF56798702
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, annealed
Sinónimos:
FA140250
Seleccione un Tamaño
1 EA
$350.00
$350.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$350.00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
$350.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 567-987-02
tamaño × grosor
0.5 m × 0.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)