GF55954873
Cobalt
foil, 4mm disks, thickness 0.007mm, 99.9%
Sinónimos:
Cobalt, CO000120
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 559-548-73
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
4 mm × 0.007 mm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)