GF52495500
Aluminum
tube, 0.1m coil, as drawn, outside diameter 0.30mm, inside diameter 0.2mm, wall thickness 0.05mm, 99.5%
Sinónimos:
Aluminum, AL007031
About This Item
Ensayo
99.5%
Formulario
tubes
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 524-955-00
resistividad
2.6548 μΩ-cm
L × grosor de la pared
0.1 m × 0.05 mm
D.E. × D.I.
0.30 mm × 0.2 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)