Documentos clave
GF52061206
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.5 mm, 15 mm diameter, temper annealed
Sinónimos:
FE020351
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 520-612-06
Diámetro
15 mm
grosor
0.5 mm
diámetro
15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)