GF50829891
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
200mm rod, 20mm diameter
Sinónimos:
FF217925
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 508-298-91
L × diam.
200 mm × 20 mm