Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos clave

GF49421910

Polyethersulfone

(PES), film, thickness 0.125 mm, L 0.2 m, coil width 570 mm

Sinónimos:

SU301125

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23

form

film

manufacturer/tradename

Goodfellow 494-219-10

L

0.2 m

coil width

570 mm

thickness

0.125 mm

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Legal Information

Product of Goodfellow

Storage Class

10 - Combustible liquids


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico