GF47507834
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m
Sinónimos:
PC115130
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 475-078-34
Longitud
0.2 m
diámetro
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)