GF46909312
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, cell size 10 mm
Sinónimos:
PP302850
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
About This Item
Productos recomendados
form
honeycomb
manufacturer/tradename
Goodfellow 469-093-12
cell size
10 mm
size
300 × 300 mm
thickness
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico