Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos clave

GF43873320

Nickel/Iron

tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 100 mm, wall thickness 0.275 mm

Sinónimos:

NI197750

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23

form

tubes

manufacturer/tradename

Goodfellow 438-733-20

L

100 mm

O.D.

9.55 mm

wall thickness

0.275 mm

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Legal Information

Product of Goodfellow

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico