Documentos clave
GF38499104
Iron/boron/silicon
foil, Fe 79%/B 16%/Si 5%, thickness 0.025 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinónimos:
FE820250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 384-991-04
Longitud
0.5 m
bobina anchura
50 mm
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)