GF33148661
Platinum
wire reel, 20m, diameter 0.08mm, hard, 99.9%
Sinónimos:
Platinum, PT005123
About This Item
Ensayo
99.90%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 331-486-61
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
20 m × 0.08 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)