Documentos clave
GF26574138
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 152.4 mm, L 50 mm, natural
Sinónimos:
ET317994
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 265-741-38
Longitud
50 mm
Diámetro
152.4 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)