Documentos clave
GF26445641
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
500mm tube, 7.0mm outside diameter, 1mm wall thickness, 5.0mm inside diameter, annealed
Sinónimos:
FA147500
Seleccione un Tamaño
1 EA
$306.00
$306.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$306.00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
$306.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 264-456-41
L × grosor de la pared
500 mm × 1 mm
D.E. × D.I.
7.0 mm × 5.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)