Documentos clave
GF24070564
Titanium carbide
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8+%
Sinónimos:
TI546020
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99.8%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 240-705-64
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
5 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)