Documentos clave
GF22835897
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 6.35 mm, L 500 mm, natural
Sinónimos:
ME317910
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 228-358-97
Longitud
500 mm
Diámetro
6.35 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)