MilliporeSigma
GF21808290
Silver
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.06 mm
Sinónimos:
AG008710
About This Item
Fórmula lineal:
Ag
Número de CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
mesh
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 218-082-90
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
apertura nominal
0.25 mm
tamaño
100 × 100 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)