Documentos clave
GF19268400
Aluminum-manganese alloy, Al99.7Mn0.3
100g lump, 6mm max. lump size, granular
Sinónimos:
AD066100
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1,050.00
$1,050.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1,050.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
$1,050.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps (granular)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 192-684-00
tamaño
6 mm
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)