Documentos clave
GF18865659
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.2 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Sinónimos:
W 145370
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥99%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 188-656-59
Longitud
10 m
diámetro
0.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)