Documentos clave
GF17949628
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 20m length, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
NI095815
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descripción
polyimide insulation
thermocouple wire
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 179-496-28
aislamiento grosor
0.004 mm
alambre L × diám.
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)