GF13570972
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 1.65mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 1.39mm inside diameter, hard
Sinónimos:
FF217200
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 135-709-72
L × grosor
100 mm × 0.13 mm
D.E. × D.I.
1.65 mm × 1.39 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)