GF05998168
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE280290
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descripción
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 059-981-68
L × grosor
1 m × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)