GF03052785
Quartz - fused
rod, 15.0 mm diameter, length 200 mm
Sinónimos:
SI617980
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 030-527-85
Longitud
200 mm
diámetro
15.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)