Documentos clave
GF00884594
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, colorless
Sinónimos:
AM301100
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 008-845-94
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.1 mm
color
colorless
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)