MilliporeSigma
F12405
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-nitrotoluene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)F
Número de CAS:
Peso molecular:
155.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
bp
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)