DWKWGW448VT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, orange polypropylene closure, capacity 1000 mL
Sinónimos:
WGW448VT
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiales
low-density polyethylene bottle
orange polypropylene closure
wide-neck
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon WGW448VT
capacidad
1000 mL
Aplicación
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Características y beneficios
Precision jet tip for fine control
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)