MilliporeSigma
DWKBDH112T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PE stopcock, PMP stopcock, class B, capacity 25 mL
Sinónimos:
BDH112T
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiales
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
Características
class B
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon
condiciones de almacenamiento
room temperature
capacidad
25 mL
Aplicación
Ideal for educational labs where breakages often occur
Características y beneficios
Robust construction for strength and transparency
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)