DWK241704604
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (500 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
241704604
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Productos recomendados
Materiales
glass flask
round bottom
Junta
joint: ST/NS neck29/32
Características
lid
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241704604
matraz capacidad
(500 mL)
Descripción general
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)