Documentos clave
DWK241701701
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (50 mL), single neck, round bottom, flask joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
241701701
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
glass flask
round bottom
Junta
joint: ST/NS flask19/26
Características
lid
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241701701
matraz capacidad
(50 mL)
Descripción general
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)