MilliporeSigma
DWK213914478
DURAN® measuring cylinder ungraduated with hexagonal base
glass, cylinder capacity 500 mL, unstamped
Sinónimos:
213914478
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
El producto DWK213914478 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
glass
Características
lid: no
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213914478
Capacidad del cilindro
500 mL
Descripción general
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors. Fired-on, highly durable white print. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. The volume content tolerances conform to accuracy Class B.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)