DWK213526105
Duran® Funnel Ribbed
Sinónimos:
213526105
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213526105
embudo diám.
200 mm
Aplicación
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Características y beneficios
Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using round filter paper; Fired-on,
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)