Documentos clave
DWK209545
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
Sinónimos:
209545
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
envase
pkg of 72 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 209545
botella diám. × Al
33 mm × 69 mm
capacidad
30 mL
Características y beneficios
Superior double seal closure for leak resistance
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)