MilliporeSigma
D211400
Sigma-Aldrich
2,2-difenil-1-picrilhidrazil
95%
Sinónimos:
2,2-Difenil-1-(2,4,6-trinitrofenil)hidrazil, DPPH, Radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H12N5O6
Número de CAS:
Peso molecular:
394.32
Beilstein:
1846081
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
95%
mp
~135 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
528 nm
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
Clave InChI
HHEAADYXPMHMCT-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)