D167800
2,3-Dimethylmaleic anhydride
98%
Sinónimos:
Dimethylmaleic anhydride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
flakes
bp
223 °C (lit.)
mp
93-96 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=C(C)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
Clave InChI
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?