MilliporeSigma
D16207
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenylamine sulfate salt
technical grade, 85%
Sinónimos:
4,4′-Iminodianiline sulfate salt
About This Item
Fórmula lineal:
(H2NC6H4)2NH·H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
297.33
Beilstein:
3922166
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
85%
mp
300 °C (lit.)
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H13N3.H2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;1-5(2,3)4/h1-8,15H,13-14H2;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
OOZQLPDAELLDNY-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)