MilliporeSigma
D151408
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylbutane
99%
Sinónimos:
Neohexane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730736
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
2.97 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
5.35 psi ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
797 °F
lim. expl.
~7.7 %
índice de refracción
n20/D 1.369 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
densidad
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Some of the reported applications of 2,2-dimethylbutane include:
  • Palladium-catalyzed radical oxidative alkoxycarbonylation to prepare various alkyl carboxylates.
  • Iridium-iron-catalyzed tandem dehydrogenation-isomerization-hydrosilylation to synthesize corresponding silane.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Oxidative Alkane C? H Alkoxycarbonylation.
Lu L, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(41), 14484-14488 (2016)
Conversion of alkanes to linear alkylsilanes using an iridium-iron-catalysed tandem dehydrogenation?isomerization?hydrosilylation.
Jia X and Huang Z
Nature Chemistry, 8(2), 157-161 (2016)
Yohan Lee et al.
Environmental science & technology, 49(14), 8899-8906 (2015-06-25)
The CH4/CO2 replacement that occurs in sH hydrates is investigated, with a primary focus on the enhanced CH4 recovery induced via structural transformation with a CO2 injection. In this study, neohexane (NH) is used as a liquid hydrocarbon guest in
Michael H Abraham et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(3), 478-485 (2007-06-05)
Values of in vitro gas to lung partition coefficients, K(lung), of VOCs have been collected from the literature. For 44 VOCs, application of the Abraham solvation equation to log K(lung) yielded a correlation with R(2)=0.968 and S.D.=0.25 log units. Combination