MilliporeSigma
D125202
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethyl chloride hydrochloride
97%
Sinónimos:
2-Chloro-N,N-diisopropylethylamine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)diisopropylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2Cl · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
200.15
Beilstein:
3551603
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
129-132 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.CC(C)N(CCCl)C(C)C
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)