D104973
Dibenzosuberol
97%
Sinónimos:
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
bp
166-169 °C/1 mmHg (lit.)
mp
91-93 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2
Clave InChI
POAVRNPUPPJLKZ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?