CLS7078D1
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 1.0 mL
Sinónimos:
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
sterile
Características
subdivision 0.01 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 7078D-1
intervalo de medición del volumen
1.0 mL
capacidad
1 mL
Descripción general
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipettes racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)